Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Inosin ≥98% | Avantor

Inosin ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Inosin ≥98%
Katalognr. A14459.22
CAS Nummer:  58-63-9
Inosin ≥98%
Inosin ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 100 g

CAS Nummer:  58-63-9
Preis
460.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents

Applications: Suppresses the increase of glucose and insulin used in blood.

Synonyme:  9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
  • CAS Nummer:58-63-9
  • Formel:C₁₀H₁₂N₄O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00066770
  • Molekulargewicht:268.23 g/mol
  • Merck-Index:14,4975
  • Schmelzender Platingehalt:212…215 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:212…215 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-390-4
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g

Technische Daten

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.