Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Inosin ≥98%

Inosin ≥98%

Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo A14459.14
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Inosin ≥98%
Codice catalogo A14459.14
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  58-63-9
Inosin ≥98%
Inosin ≥98%

Glass bottle for solids, 25 g

Numero CAS:  58-63-9
Price
SFr. 143.00
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents

Applications: Suppresses the increase of glucose and insulin used in blood.

Sinonimi:  9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
  • Numero CAS:58-63-9
  • Formula:C₁₀H₁₂N₄O₅
  • Numero MDL:MFCD00066770
  • Molecular Weight:268.23 g/mol
  • IndexMerck:14,4975
  • Punto di fusione:212…215 °C (Zers.)
  • Punto di fusione:212…215 °C (Zersetzung)
  • temperatura di conservazione:Raumtemperatur
  • EINECS:200-390-4
Specifiche

Specifiche

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..