AuftragsverfolgungKontakt
Inosin ≥98%
Glass bottle for solids, 5 g
Inosin ≥98%
Katalognr. A14459.06
CAS Nummer:  58-63-9
Inosin ≥98%
Inosin ≥98%
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  58-63-9
Preis
SFr. 46.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Applications: Suppresses the increase of glucose and insulin used in blood.
Synonyme:  9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
  • CAS Nummer:58-63-9
  • Formel:C₁₀H₁₂N₄O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00066770
  • Molekulargewicht:268.23 g/mol
  • Merck-Index:14,4975
  • Schmelzender Platingehalt:212…215 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:212…215 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-390-4
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g