AuftragsverfolgungKontakt
Eugenol ≥99% | Avantor
Eugenol ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
Katalognr. A14332.36
Reizend
Eugenol ≥99%
Katalognr. A14332.36
CAS Nummer:  97-53-0
Eugenol ≥99%
Eugenol ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
CAS Nummer:  97-53-0
Preis
SFr. 241.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 97-53-0 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.21 Flash Point: 127°(260°F) Refractive Index: 1.5410 Odour: Pungent Melting Point: -10° Boiling Point: 252-253° Beilstein Reference: 1366759 Merck Reference: 14,3898 MDL No.: MFCD00008654
Synonyme:  4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
  • CAS Nummer:97-53-0
  • Formel:C₁₀H₁₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008654
  • Molekulargewicht:164.2 g/mol
  • Merck-Index:14,3898
  • Siedepunkt:252…253 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–10 °C
  • Dichte:1,068
  • Blitz Pt:127 °C (260 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-589-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g