Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
5-Chloranthranilsäure 98% | Avantor

5-Chloranthranilsäure 98%

Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Katalognr. A14329.22
Reizend
5-Chloranthranilsäure 98%
Katalognr. A14329.22
CAS Nummer:  635-21-2
5-Chloranthranilsäure 98%
5-Chloranthranilsäure 98%

Glasflasche für Feststoffe, 100 g

CAS Nummer:  635-21-2
Preis
SFr. 691.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 635-21-2 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: ca 208° dec. Beilstein Reference: 639027

Synonyme:  2-Amino-5-chlorobenzoic acid
  • CAS Nummer:635-21-2
  • Formel:C₇H₆ClNO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007838
  • Molekulargewicht:171.58 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 208 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 208 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:211-230-8
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.