Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
5-Chloranthranilsäure 98% | Avantor

5-Chloranthranilsäure 98%

Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Katalognr. A14329.14
Reizend
5-Chloranthranilsäure 98%
Katalognr. A14329.14
CAS Nummer:  635-21-2
5-Chloranthranilsäure 98%
5-Chloranthranilsäure 98%

Glasflasche für Feststoffe, 25 g

CAS Nummer:  635-21-2
Preis
206.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 635-21-2 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: ca 208° dec. Beilstein Reference: 639027

Synonyme:  2-Amino-5-chlorobenzoic acid
  • CAS Nummer:635-21-2
  • Formel:C₇H₆ClNO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007838
  • Molekulargewicht:171.58 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 208 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 208 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:211-230-8
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..