Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
5-Chloranthranilsäure 98%

5-Chloranthranilsäure 98%

Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Codice catalogo A14329.06
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
5-Chloranthranilsäure 98%
Codice catalogo A14329.06
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  635-21-2
5-Chloranthranilsäure 98%
5-Chloranthranilsäure 98%

Glasflasche für Feststoffe, 5 g

Numero CAS:  635-21-2
Price
SFr. 71.00
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 635-21-2 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: ca 208° dec. Beilstein Reference: 639027

Sinonimi:  2-Amino-5-chlorobenzoic acid
  • Numero CAS:635-21-2
  • Formula:C₇H₆ClNO₂
  • Numero MDL:MFCD00007838
  • Molecular Weight:171.58 g/mol
  • Punto di fusione:∼ 208 °C (Zers.)
  • Punto di fusione:∼ 208 °C (Zersetzung)
  • temperatura di conservazione:Raumtemperatur
  • EINECS:211-230-8
Specifiche

Specifiche

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.