AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Biotin ≥98%
D(+)-Biotin ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
D(+)-Biotin ≥98%
Katalognr. A14207.14
CAS Nummer:  58-85-5
D(+)-Biotin ≥98%
D(+)-Biotin ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  58-85-5
Preis
SFr. 1’590.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 58-85-5 Molecular Formula: C10H16N2O3S Formula Weight: 244.32 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 224-226° Beilstein Reference: 86838 Merck Reference: 14,1231 Optical Rotation: +91° (c=1 in 0.1N NaOH) MDL No.: MFCD00005541
Essential vitamin that is important for amino acid and energy metabolism
Synonyme:  Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
  • CAS Nummer:58-85-5
  • Formel:C₁₀H₁₆N₂O₃S
  • MDL-Nummer:MFCD00005541
  • Molekulargewicht:244.31 g/mol
  • Merck-Index:14,1231
  • Schmelzender Platingehalt:224…226 °C
  • Dichte:1,41 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:200-399-3
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g