AuftragsverfolgungKontakt
2-Decanon ≥97%
2-Decanon ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
2-Decanon ≥97%
Katalognr. A14145.06
CAS Nummer:  693-54-9
2-Decanon ≥97%
2-Decanon ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Nummer:  693-54-9
Preis
SFr. 49.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 693-54-9 Molecular Formula: CH3(CH2)7COCH3 Formula Weight: 156.27 Flash Point: 86°(187°F) Refractive Index: 1.4250 Melting Point: 3° Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 1747463 MDL No.: MFCD00009571
Synonyme:  Decan-2-one
  • CAS Nummer:693-54-9
  • Formel:C₁₀H₂₀O
  • MDL-Nummer:MFCD00009571
  • Molekulargewicht:156.27 g/mol
  • Siedepunkt:210…212 °C
  • Schmelzender Platingehalt:3 °C
  • Dichte:0,824
  • Blitz Pt:86 °C (187 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:211-752-6
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..