AuftragsverfolgungKontakt
Capronsäure ≥98%
Capronsäure ≥98%
Glasflasche, 500 mL
Catalog # A13789.AP
Toxic
Corrosive
Capronsäure ≥98%
Catalog # A13789.AP
CAS Number:  142-62-1
Capronsäure ≥98%
Capronsäure ≥98%
Glasflasche, 500 mL
CAS Number:  142-62-1
Price
SFr. 80.80
Log in for availability
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 142-62-1 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 104°(219°F) Physical Form: Clear liquid Density: 0.929 Refractive Index: 1.4165 Appearance: Pale yellow Melting Point: -4° Boiling Point: 202-203° Beilstein Reference: 773837 Merck Reference: 14,1759 UN No.: 2829 MDL No.: MFCD00004421
Synonyms:  Hexanoic acid
  • CAS Number:142-62-1
  • Formula:C₆H₁₂O₂
  • MDL Number:MFCD00004421
  • Molecular Weight:116.16 g/mol
  • Merck Index:14,1759
  • Boiling Pt:202…203 °C
  • Melting Pt:–4 °C
  • Density:0,929
  • Flash Pt:104 °C (219 °F)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:205-550-7
  • UN:2829
  • ADR:8,III
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL