AuftragsverfolgungKontakt
Capronsäure ≥98%
Capronsäure ≥98%
Glasflasche, 2.500 mL
Katalognr. A13789.0F
Giftig
Ätzend
Capronsäure ≥98%
Katalognr. A13789.0F
CAS Nummer:  142-62-1
Capronsäure ≥98%
Capronsäure ≥98%
Glasflasche, 2.500 mL
CAS Nummer:  142-62-1
Preis
SFr. 269.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.500 mL
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 142-62-1 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 104°(219°F) Physical Form: Clear liquid Density: 0.929 Refractive Index: 1.4165 Appearance: Pale yellow Melting Point: -4° Boiling Point: 202-203° Beilstein Reference: 773837 Merck Reference: 14,1759 UN No.: 2829 MDL No.: MFCD00004421
Synonyme:  Hexanoic acid
  • CAS Nummer:142-62-1
  • Formel:C₆H₁₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00004421
  • Molekulargewicht:116.16 g/mol
  • Merck-Index:14,1759
  • Siedepunkt:202…203 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–4 °C
  • Dichte:0,929
  • Blitz Pt:104 °C (219 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-550-7
  • UN:2829
  • ADR:8,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2.500 mL
Technische Daten