AuftragsverfolgungKontakt
L(-)-Cystin ≥99%
L(-)-Cystin ≥99%
Glass bottle for solids, 250 g
Katalognr. A13762.30
L(-)-Cystin ≥99%
Katalognr. A13762.30
CAS Nummer:  56-89-3
L(-)-Cystin ≥99%
L(-)-Cystin ≥99%
Glass bottle for solids, 250 g
CAS Nummer:  56-89-3
Preis
SFr. 225.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 56-89-3 Molecular Formula: C6H12N2O4S2 Formula Weight: 240.30 Physical Form: Cryst powder Density: 1.68 Appearance: White Melting Point: 240° dec. Beilstein Reference: 1728094 Merck Reference: 14,2782 Optical Rotation: -219° (c=1 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00064228
Synonyme:  (R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
  • CAS Nummer:56-89-3
  • Formel:HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
  • MDL-Nummer:MFCD00064228
  • Molekulargewicht:240.3 g/mol
  • Merck-Index:14,2782
  • Siedepunkt:428 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:>240 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:>240 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,68
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-296-3
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 g
Technische Daten