Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

5-Bromisatin ≥90%

Glass bottle for solids, 500 g
Katalognr. A13641.36
Ätzend
Reizend
5-Bromisatin ≥90%
Katalognr. A13641.36
CAS Nummer:  87-48-9
5-Bromisatin ≥90%
5-Bromisatin ≥90%

Glass bottle for solids, 500 g

CAS Nummer:  87-48-9
Preis
SFr. 610.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents

Purity: 90+% CAS No.: 87-48-9 Molecular Formula: C8H4BrNO2 Formula Weight: 226.03 Melting Point: ca 250° dec. Beilstein Reference: 383760

Synonyme:  5-Bromoindoline-2,3-dione, 5-Bromo-1H-indole-2,3-dione
  • CAS Nummer:87-48-9
  • Formel:C₈H₄BrNO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00149345
  • Molekulargewicht:226.03 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 250 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 250 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-747-7
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g

Technische Daten