AuftragsverfolgungKontakt
5-Bromisatin ≥90%
5-Bromisatin ≥90%
Glass bottle for solids, 50 g
Katalognr. A13641.18
Ätzend
Reizend
5-Bromisatin ≥90%
Katalognr. A13641.18
CAS Nummer:  87-48-9
5-Bromisatin ≥90%
5-Bromisatin ≥90%
Glass bottle for solids, 50 g
CAS Nummer:  87-48-9
Preis
153.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents
Purity: 90+% CAS No.: 87-48-9 Molecular Formula: C8H4BrNO2 Formula Weight: 226.03 Melting Point: ca 250° dec. Beilstein Reference: 383760
Synonyme:  5-Bromoindoline-2,3-dione, 5-Bromo-1H-indole-2,3-dione
  • CAS Nummer:87-48-9
  • Formel:C₈H₄BrNO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00149345
  • Molekulargewicht:226.03 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 250 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 250 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-747-7
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    50 g