AuftragsverfolgungKontakt
Phthalaldehyd ≥98%
Phthalaldehyd ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 10 g
Katalognr. A13299.09
Giftig
Ätzend
Reizend
Phthalaldehyd ≥98%
Katalognr. A13299.09
CAS Nummer:  643-79-8
Phthalaldehyd ≥98%
Phthalaldehyd ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 10 g
CAS Nummer:  643-79-8
Preis
SFr. 122.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 643-79-8 Molecular Formula: C8H6O2 Formula Weight: 134.14 Flash Point: 132°(269°F) Melting Point: 53-57° Beilstein Reference: 878317 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00003335
Synonyme:  1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
  • CAS Nummer:643-79-8
  • Formel:C₈H₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003335
  • Molekulargewicht:134.13 g/mol
  • Siedepunkt:266 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:53…57 °C
  • Dichte:1,13 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:132 °C (269 °F)
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:211-402-2
  • UN:2923
  • ADR:8,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    10 g