AuftragsverfolgungKontakt
2-Fluor-4-nitrophenol ≥98% | Avantor
2-Fluor-4-nitrophenol ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Katalognr. A13134.14
Giftig
Reizend
2-Fluor-4-nitrophenol ≥98%
Katalognr. A13134.14
CAS Nummer:  403-19-0
2-Fluor-4-nitrophenol ≥98%
2-Fluor-4-nitrophenol ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
CAS Nummer:  403-19-0
Preis
SFr. 423.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 403-19-0 Molecular Formula: C6H4FNO3 Formula Weight: 157.10 Melting Point: 117-121° Beilstein Reference: 1944995
  • CAS Nummer:403-19-0
  • Formel:C₆H₄FNO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00051970
  • Molekulargewicht:157.1 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:117…121 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g