Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
2-Fluor-4-nitrophenol ≥98%

2-Fluor-4-nitrophenol ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Katalognr. A13134.06
Giftig
Reizend
2-Fluor-4-nitrophenol ≥98%
Katalognr. A13134.06
CAS Nummer:  403-19-0
2-Fluor-4-nitrophenol ≥98%
2-Fluor-4-nitrophenol ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 5 g

CAS Nummer:  403-19-0
Preis
SFr. 136.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents

Purity: 98+% CAS No.: 403-19-0 Molecular Formula: C6H4FNO3 Formula Weight: 157.10 Melting Point: 117-121° Beilstein Reference: 1944995

  • CAS Nummer:403-19-0
  • Formel:C₆H₄FNO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00051970
  • Molekulargewicht:157.1 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:117…121 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..