Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid 98%

Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid 98%

Glass bottle for solids, 50 g
Katalognr. A13118.18
Giftig
Gesundheit
Ätzend
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid 98%
Katalognr. A13118.18
CAS Nummer:  821-48-7
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid 98%
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid 98%

Glass bottle for solids, 50 g

CAS Nummer:  821-48-7
Preis
39.10 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 821-48-7 Molecular Formula: C4H9Cl2N.HCl Formula Weight: 178.49 Melting Point: 211-215° Beilstein Reference: 3550356 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00012515

Synonyme:  Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
  • CAS Nummer:821-48-7
  • Formel:C₄H₁₀Cl₃N
  • MDL-Nummer:MFCD00012515
  • Molekulargewicht:178.49 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:211…215 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:212-479-5
  • UN:2923
  • ADR:8,II
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    50 g

Technische Daten

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.