Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid 98%

Glass bottle for solids, 1.000 g
Katalognr. A13118.0B
Giftig
Gesundheit
Ätzend
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid 98%
Katalognr. A13118.0B
CAS Nummer:  821-48-7
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid 98%
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid 98%

Glass bottle for solids, 1.000 g

CAS Nummer:  821-48-7
Preis
SFr. 369.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 821-48-7 Molecular Formula: C4H9Cl2N.HCl Formula Weight: 178.49 Melting Point: 211-215° Beilstein Reference: 3550356 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00012515

Synonyme:  Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
  • CAS Nummer:821-48-7
  • Formel:C₄H₁₀Cl₃N
  • MDL-Nummer:MFCD00012515
  • Molekulargewicht:178.49 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:211…215 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:212-479-5
  • UN:2923
  • ADR:8,II
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1.000 g

Technische Daten