Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Glycerin

Glycerin

Glasflasche, 1 L
Katalognr. GRBU2006.0001
Marketsource
Anbieter:   GERBU BIOCHEMICALS
Glycerin
Katalognr. GRBU2006.0001
Anbieter:  GERBU BIOCHEMICALS
Marketsource
CAS Nummer:  56-81-5
Glycerin
Glycerin

Glasflasche, 1 L

CAS Nummer:  56-81-5
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
  • CAS Nummer:56-81-5
  • Formel:HOCH₂CH(OH)CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00004722
  • Molekulargewicht:92.09 g/mol
  • Merck-Index:13,04497
  • Siedepunkt:290 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:18,6 °C
  • Dichte:1,26 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:177 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-289-5
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L

Technische Daten

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..