Natriumchlorid
6 kg
Catalog # GRBU1112.7006
Marketsource
Supplier: GERBU BIOCHEMICALS
Natriumchlorid
Catalog # GRBU1112.7006
Supplier: GERBU BIOCHEMICALS
Marketsource
CAS Number: 7647-14-5
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
- CAS Number:7647-14-5
- Formula:NaCl
- MDL Number:MFCD00003477
- Molecular Weight:58.44 g/mol
- Merck Index:14,08599
- Boiling Pt:1413 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:801 °C
- Density:2,16 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Raumtemperatur
- EINECS:231-598-3
Specifications
Specifications
- VE:6 kg
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



