AuftragsverfolgungKontakt
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Glass bottle for solids, 100 g
  GRBU1081.0100
Marketsource
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
  GRBU1081.0100
Marketsource
 :  1132-61-2
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Glass bottle for solids, 100 g
 :  1132-61-2
1 * 100 g
 :  3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
  •  :1132-61-2
  •  :C₇H₁₅NO₄S
  •  :MFCD00006183
  •  :209.27 g/mol
  •  :13,06288
  •  :> 250 °C
  •  :110 °C (geschlossener Tiegel)
  •  :Raumtemperatur
  •  :214-478-5
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g