AuftragsverfolgungKontakt
Dithiooxamid ≥98%
Dithiooxamid ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Katalognr. B24866.14
Reizend
Dithiooxamid ≥98%
Katalognr. B24866.14
CAS Nummer:  79-40-3
Dithiooxamid ≥98%
Dithiooxamid ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
CAS Nummer:  79-40-3
Preis
SFr. 514.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 79-40-3 Molecular Formula: C2H4N2S2 Formula Weight: 120.2 Melting Point: 245° dec. MDL No.: MFCD00004941
Synonyme:  Ethanebis(thioamide), Rubeanic acid
  • CAS Nummer:79-40-3
  • Formel:C₂H₄N₂S₂
  • MDL-Nummer:MFCD00004941
  • Molekulargewicht:120.2 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:245 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:245 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-203-9
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g