AuftragsverfolgungKontakt
Dithiooxamid ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
  B24866.06
Dithiooxamid ≥98%
  B24866.06
 :  79-40-3
Dithiooxamid ≥98%
Dithiooxamid ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
 :  79-40-3
SFr. 138.00
1 * 5 g
Purity: 98% CAS No.: 79-40-3 Molecular Formula: C2H4N2S2 Formula Weight: 120.2 Melting Point: 245° dec. MDL No.: MFCD00004941
 :  Ethanebis(thioamide), Rubeanic acid
  •  :79-40-3
  •  :C₂H₄N₂S₂
  •  :MFCD00004941
  •  :120.2 g/mol
  •  :245 °C (Zers.)
  •  :245 °C (Zersetzung)
  •  :Raumtemperatur
  •  :201-203-9
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g