AuftragsverfolgungKontakt
Natriumhydroxid ≥97%, Perlen | Avantor
Natriumhydroxid ≥97%, Perlen
Kunststoffflasche für Feststoffe, 2.500 g
Katalognr. B24414.0E
Ätzend
Natriumhydroxid ≥97%, Perlen
Katalognr. B24414.0E
CAS Nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxid ≥97%, Perlen
Natriumhydroxid ≥97%, Perlen
Kunststoffflasche für Feststoffe, 2.500 g
CAS Nummer:  1310-73-2
Preis
SFr. 119.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Odour: Odourless pH: 14 Melting Point: 318° Boiling Point: 1390° Merck Reference: 14,8627 UN No.: 1823 MDL No.: MFCD00003548
Synonyme:  Caustic soda
  • CAS Nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL-Nummer:MFCD00003548
  • Molekulargewicht:40 g/mol
  • Merck-Index:14,8627
  • Siedepunkt:1390 °C
  • Schmelzender Platingehalt:318 °C
  • Dichte:2,13
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1823
  • ADR:8,II
  • ERREICHEN:01-2119457892-27
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    2.500 g