Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
ortho-Borsäure | Avantor

ortho-Borsäure

5 kg
Katalognr. GRBU1115.5000
Gesundheit
Marketsource
Anbieter:   GERBU BIOCHEMICALS
ortho-Borsäure
Katalognr. GRBU1115.5000
Anbieter:  GERBU BIOCHEMICALS
Marketsource
CAS Nummer:  10043-35-3
ortho-Borsäure
ortho-Borsäure

5 kg

CAS Nummer:  10043-35-3
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
  • CAS Nummer:10043-35-3
  • Formel:B(OH)₃
  • MDL-Nummer:MFCD00011337
  • Molekulargewicht:61.83 g/mol
  • Merck-Index:13,01326
  • Siedepunkt:185 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:160 °C
  • Dichte:1,44 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:233-139-2
  • ERREICHEN:01-2119486683-25
Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    5 kg

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..