AuftragsverfolgungKontakt
Creatinin ≥98% | Avantor
Creatinin ≥98%
Glass bottle for solids, 250 g
  B23097.30
Creatinin ≥98%
  B23097.30
 :  60-27-5
Creatinin ≥98%
Creatinin ≥98%
Glass bottle for solids, 250 g
 :  60-27-5
651.00 SFr.
1 * 250 g
Purity: 98% CAS No.: 60-27-5 Molecular Formula: C4H7N3O Formula Weight: 113.12 Odour: Odourless pH: 7.5-8.5 Melting Point: ca 255° dec. Beilstein Reference: 112061 Merck Reference: 14,2569 MDL No.: MFCD00059730
 :  2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
  •  :60-27-5
  •  :C₄H₇N₃O
  •  :MFCD00059730
  •  :113.12 g/mol
  •  :14,2569
  •  :∼ 255 °C (Zers.)
  •  :∼ 255 °C (Zersetzung)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-466-7
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 g
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..