AuftragsverfolgungKontakt
Creatinin ≥98%
Creatinin ≥98%
Glass bottle for solids, 10 g
Katalognr. B23097.09
Reizend
Creatinin ≥98%
Katalognr. B23097.09
CAS Nummer:  60-27-5
Creatinin ≥98%
Creatinin ≥98%
Glass bottle for solids, 10 g
CAS Nummer:  60-27-5
Preis
50.60 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 60-27-5 Molecular Formula: C4H7N3O Formula Weight: 113.12 Odour: Odourless pH: 7.5-8.5 Melting Point: ca 255° dec. Beilstein Reference: 112061 Merck Reference: 14,2569 MDL No.: MFCD00059730
Synonyme:  2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
  • CAS Nummer:60-27-5
  • Formel:C₄H₇N₃O
  • MDL-Nummer:MFCD00059730
  • Molekulargewicht:113.12 g/mol
  • Merck-Index:14,2569
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 255 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 255 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-466-7
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    10 g