Digoxin 96%
Glass bottle for solids, 5 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Purity: 96% CAS No.: 20830-75-5 Molecular Formula: C41H64O14 Formula Weight: 780.95 Melting Point: ca 250° dec. Merck Reference: 14,3167 MDL No.: MFCD00003674
- CAS Nummer:20830-75-5
- Formel:C₄₁H₆₄O₁₄
- MDL-Nummer:MFCD00003674
- Molekulargewicht:780.95 g/mol
- Merck-Index:14,3167
- Schmelzender Platingehalt:∼ 250 °C (Zers.)
- Schmelzender Platingehalt:∼ 250 °C (Zersetzung)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:244-068-1
- UN:2811
- ADR:6.1,II
Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.