Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Pelargonsäure ≥97% | Avantor

Pelargonsäure ≥97%

Glasflasche, 1.000 mL
Katalognr. B21568.AU
Ätzend
Pelargonsäure ≥97%
Katalognr. B21568.AU
CAS Nummer:  112-05-0
Pelargonsäure ≥97%
Pelargonsäure ≥97%

Glasflasche, 1.000 mL

CAS Nummer:  112-05-0
Preis
SFr. 86.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 mL
Product Details & Documents

Purity: 97% CAS No.: 112-05-0 Molecular Formula: CH3(CH2)7CO2H Formula Weight: 158.24 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.4315 Odour: Unpleasant pH: 3.5 Melting Point: 10-12° Boiling Point: 253-255° Beilstein Reference: 1752351 Merck Reference: 14,7070 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004433

Synonyme:  Nonanoic acid, Pelargonic Acid
  • CAS Nummer:112-05-0
  • Formel:C₉H₁₈O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00004433
  • Molekulargewicht:158.24 g/mol
  • Merck-Index:14,7070
  • Siedepunkt:253…255 °C
  • Schmelzender Platingehalt:10…12 °C
  • Dichte:0,905
  • Blitz Pt:140 °C (284 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-931-2
  • UN:3265
  • ADR:8,III

Dokumente

Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1.000 mL

Technische Daten