AuftragsverfolgungKontakt
Calmagit
Calmagit
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Katalognr. B21482.22
Reizend
Calmagit
Katalognr. B21482.22
CAS Nummer:  3147-14-6
Calmagit
Calmagit
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Nummer:  3147-14-6
Preis
753.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
CAS No.: 3147-14-6 Molecular Formula: C17H14N2O5S Formula Weight: 358.37 Melting Point: 330° Beilstein Reference: 708596 Merck Reference: 14,1718 MDL No.: MFCD00011656
  • CAS Nummer:3147-14-6
  • Formel:C₁₇H₁₄N₂O₅S
  • MDL-Nummer:MFCD00011656
  • Molekulargewicht:358.37 g/mol
  • Merck-Index:14,1718
  • Schmelzender Platingehalt:>330 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:221-563-0
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g