Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Calmagit | Avantor

Calmagit

Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Katalognr. B21482.06
Reizend
Calmagit
Katalognr. B21482.06
CAS Nummer:  3147-14-6
Calmagit
Calmagit

Glasflasche für Feststoffe, 5 g

CAS Nummer:  3147-14-6
Preis
SFr. 73.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents

CAS No.: 3147-14-6 Molecular Formula: C17H14N2O5S Formula Weight: 358.37 Melting Point: 330° Beilstein Reference: 708596 Merck Reference: 14,1718 MDL No.: MFCD00011656

  • CAS Nummer:3147-14-6
  • Formel:C₁₇H₁₄N₂O₅S
  • MDL-Nummer:MFCD00011656
  • Molekulargewicht:358.37 g/mol
  • Merck-Index:14,1718
  • Schmelzender Platingehalt:>330 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:221-563-0

Dokumente

Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..