Thymolblau
Glass bottle for solids, 50 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 76-61-9 Molecular Formula: C27H30O5S Formula Weight: 466.60 Melting Point: 223° dec. Merck Reference: 14,9400 MDL No.: MFCD00005869
Synonyme: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS Nummer:76-61-9
- Formel:C₂₇H₃₀O₅S
- MDL-Nummer:MFCD00005869
- Molekulargewicht:466.6 g/mol
- Merck-Index:14,9400
- Schmelzender Platingehalt:223 °C (Zers.)
- Schmelzender Platingehalt:223 °C (Zersetzung)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-973-3
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:50 g