Thymolblau
Glasflasche für Feststoffe, 10 g
CAS No.: 76-61-9 Molecular Formula: C27H30O5S Formula Weight: 466.60 Melting Point: 223° dec. Merck Reference: 14,9400 MDL No.: MFCD00005869
: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- :76-61-9
- :C₂₇H₃₀O₅S
- :MFCD00005869
- :466.6 g/mol
- :14,9400
- :223 °C (Zers.)
- :223 °C (Zersetzung)
- :Raumtemperatur
- :200-973-3
Documents
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:10 g