4'-Cyclohexylacetophenon ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
4'-Cyclohexylacetophenon ≥99%
Katalognr. B20838.22
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 18594-05-3
Direkt zu
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 18594-05-3 Molecular Formula: C14H18O Formula Weight: 202.30 Melting Point: 66-70° Boiling Point: 179-181°/14mm MDL No.: MFCD00001453
Synonyme: p-Cyclohexylacetophenone
- CAS Nummer:18594-05-3
- Formel:C₁₄H₁₈O
- MDL-Nummer:MFCD00001453
- Molekulargewicht:202.3 g/mol
- Siedepunkt:179…181 °C (14 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:66…70 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:242-432-4
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_ALFAB20838
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Organic Building Blocks and Intermediates
Anwendungshinweise
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



