AuftragsverfolgungKontakt
4'-Cyclohexylacetophenon ≥99%
4'-Cyclohexylacetophenon ≥99%
Glass bottle for solids, 25 g
  B20838.14
4'-Cyclohexylacetophenon ≥99%
  B20838.14
 :  18594-05-3
4'-Cyclohexylacetophenon ≥99%
4'-Cyclohexylacetophenon ≥99%
Glass bottle for solids, 25 g
 :  18594-05-3
SFr. 114.00
1 * 25 g
Purity: 99% CAS No.: 18594-05-3 Molecular Formula: C14H18O Formula Weight: 202.30 Melting Point: 66-70° Boiling Point: 179-181°/14mm MDL No.: MFCD00001453
 :  p-Cyclohexylacetophenone
  •  :18594-05-3
  •  :C₁₄H₁₈O
  •  :MFCD00001453
  •  :202.3 g/mol
  •  :179…181 °C (14 mmHg)
  •  :66…70 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :242-432-4
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g