AuftragsverfolgungKontakt
4'-Cyclohexylacetophenon ≥99% | Avantor
4'-Cyclohexylacetophenon ≥99%
Glass bottle for solids, 5 g
4'-Cyclohexylacetophenon ≥99%
Katalognr. B20838.06
CAS Nummer:  18594-05-3
4'-Cyclohexylacetophenon ≥99%
4'-Cyclohexylacetophenon ≥99%
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  18594-05-3
Preis
SFr. 45.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 18594-05-3 Molecular Formula: C14H18O Formula Weight: 202.30 Melting Point: 66-70° Boiling Point: 179-181°/14mm MDL No.: MFCD00001453
Synonyme:  p-Cyclohexylacetophenone
  • CAS Nummer:18594-05-3
  • Formel:C₁₄H₁₈O
  • MDL-Nummer:MFCD00001453
  • Molekulargewicht:202.3 g/mol
  • Siedepunkt:179…181 °C (14 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:66…70 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:242-432-4
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g
Technische Daten