Palmitinsäure 95%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Purity: 95% CAS No.: 57-10-3 Molecular Formula: C16H32O2 Formula Weight: 256.43 Flash Point: 206°(402°F) Refractive Index: 1.4273 Odour: Odourless Melting Point: 62-65° Boiling Point: 215°/15mm Beilstein Reference: 607489 Merck Reference: 14,6996 MDL No.: MFCD00002747
: Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
- :57-10-3
- :C₁₆H₃₂O₂
- :MFCD00002747
- :256.43 g/mol
- :14,6996
- :215 °C (15 mmHg)
- :62…65 °C
- :0,853
- :206 °C (402 °F)
- :Raumtemperatur
- :200-312-9
Documents
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 g