Palmitinsäure 95%
Glasflasche für Feststoffe, 10.000 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Purity: 95% CAS No.: 57-10-3 Molecular Formula: C16H32O2 Formula Weight: 256.43 Flash Point: 206°(402°F) Refractive Index: 1.4273 Odour: Odourless Melting Point: 62-65° Boiling Point: 215°/15mm Beilstein Reference: 607489 Merck Reference: 14,6996 MDL No.: MFCD00002747
Synonyme: Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
- CAS Nummer:57-10-3
- Formel:C₁₆H₃₂O₂
- MDL-Nummer:MFCD00002747
- Molekulargewicht:256.43 g/mol
- Merck-Index:14,6996
- Siedepunkt:215 °C (15 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:62…65 °C
- Dichte:0,853
- Blitz Pt:206 °C (402 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-312-9
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_ALFAB20322 sds_ALFAB20322
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Organic Building Blocks and Intermediates
Anwendungshinweise
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:10.000 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



