Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Anisol ≥99%

Anisol ≥99%

Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Katalognr. A12997.36
Entzündlich
Reizend
Anisol ≥99%
Katalognr. A12997.36
CAS Nummer:  100-66-3
Anisol ≥99%
Anisol ≥99%

Glasflasche für Feststoffe, 500 g

CAS Nummer:  100-66-3
Preis
SFr. 73.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 100-66-3 Molecular Formula: C7H8O Formula Weight: 108.14 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.5170 Odour: Ether-like Melting Point: -37° Boiling Point: 153-154° Beilstein Reference: 506892 Merck Reference: 14,669 UN No.: 2222 MDL No.: MFCD00008354

Synonyme:  Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
  • CAS Nummer:100-66-3
  • Formel:C₇H₈O
  • MDL-Nummer:MFCD00008354
  • Molekulargewicht:108.14 g/mol
  • Merck-Index:14,669
  • Siedepunkt:153…154 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–37 °C
  • Dichte:0,994
  • Blitz Pt:43 °C (109 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-876-1
  • UN:2222
  • ADR:3,III
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.