Anisol ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 2.500 g
Purity: 99% CAS No.: 100-66-3 Molecular Formula: C7H8O Formula Weight: 108.14 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.5170 Odour: Ether-like Melting Point: -37° Boiling Point: 153-154° Beilstein Reference: 506892 Merck Reference: 14,669 UN No.: 2222 MDL No.: MFCD00008354
: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
- :100-66-3
- :C₇H₈O
- :MFCD00008354
- :108.14 g/mol
- :14,669
- :153…154 °C
- :–37 °C
- :0,994
- :43 °C (109 °F)
- :Raumtemperatur
- :202-876-1
- :2222
- :3,III
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:2.500 g