D(+)-Galactose ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 59-23-4 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 164-168° Beilstein Reference: 1724619 Merck Reference: 14,4335 Optical Rotation: +80° (c=5 in water, 24h) MDL No.: MFCD00151230
Synonyme: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
- CAS Nummer:59-23-4
- Formel:C₆H₁₂O₆
- MDL-Nummer:MFCD00151230
- Molekulargewicht:180.16 g/mol
- Merck-Index:14,4335
- Siedepunkt:527 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:164…168 °C
- Dichte:1,50
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-416-4
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:50 g