AuftragsverfolgungKontakt
Calciumhydroxid 95%
Glass bottle for solids, 250 g
  A12650.30
Calciumhydroxid 95%
  A12650.30
 :  1305-62-0
Calciumhydroxid 95%
Calciumhydroxid 95%
Glass bottle for solids, 250 g
 :  1305-62-0
39.00 SFr.
1 * 250 g
 :  Slaked lime, Calcium dihydroxide
  •  :1305-62-0
  •  :Ca(OH)₂
  •  :MFCD00010901
  •  :74.09 g/mol
  •  :14,1673
  •  :550 °C
  •  :2,24
  •  :Raumtemperatur
  •  :215-137-3
  •  :3262
  •  :8,III
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 g
  • Cat. No.:
    A12650.30