AuftragsverfolgungKontakt
Calciumhydroxid 95%
Calciumhydroxid 95%
Glass bottle for solids, 5.000 g
Katalognr. A12650.0I
Ätzend
Reizend
Calciumhydroxid 95%
Katalognr. A12650.0I
CAS Nummer:  1305-62-0
Calciumhydroxid 95%
Calciumhydroxid 95%
Glass bottle for solids, 5.000 g
CAS Nummer:  1305-62-0
Preis
249.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5.000 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Slaked lime, Calcium dihydroxide
  • CAS Nummer:1305-62-0
  • Formel:Ca(OH)₂
  • MDL-Nummer:MFCD00010901
  • Molekulargewicht:74.09 g/mol
  • Merck-Index:14,1673
  • Schmelzender Platingehalt:550 °C
  • Dichte:2,24
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-137-3
  • UN:3262
  • ADR:8,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5.000 g
Technische Daten