AuftragsverfolgungKontakt
Benzil ≥98% | Avantor
Benzil ≥98%
Glass bottle for solids, 500 g
Katalognr. A12579.36
Reizend
Benzil ≥98%
Katalognr. A12579.36
CAS Nummer:  134-81-6
Benzil ≥98%
Benzil ≥98%
Glass bottle for solids, 500 g
CAS Nummer:  134-81-6
Preis
SFr. 129.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 134-81-6 Molecular Formula: C14H10O2 Formula Weight: 210.23 Melting Point: 94-96° Boiling Point: 346-348° Merck Reference: 14,1078 MDL No.: MFCD00003080
Synonyme:  1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione
  • CAS Nummer:134-81-6
  • Formel:(C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
  • MDL-Nummer:MFCD00003080
  • Molekulargewicht:210.23 g/mol
  • Merck-Index:14,1078
  • Siedepunkt:346…348 °C
  • Schmelzender Platingehalt:94…96 °C
  • Dichte:1,521
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-157-0
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g
Technische Daten