Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Methyllaurat ≥99% | Avantor

Methyllaurat ≥99%

Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Methyllaurat ≥99%
Katalognr. A12492.22
CAS Nummer:  111-82-0
Methyllaurat ≥99%
Methyllaurat ≥99%

Glasflasche für Feststoffe, 100 g

CAS Nummer:  111-82-0
Preis
SFr. 727.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 111-82-0 Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2CH3 Formula Weight: 214.35 Flash Point: 125°(257°F) Refractive Index: 1.4325 Melting Point: 4-5° Boiling Point: 261-262° Beilstein Reference: 1767780 MDL No.: MFCD00008966

Synonyme:  Dodecylic acid methyl ester, Methyl dodecanoate, Lauric acid methyl ester, Dodecanoic acid methyl ester
  • CAS Nummer:111-82-0
  • Formel:C₁₃H₂₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008966
  • Molekulargewicht:214.35 g/mol
  • Siedepunkt:261…262 °C
  • Schmelzender Platingehalt:4…5 °C
  • Dichte:0,870
  • Blitz Pt:125 °C (257 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-911-3
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..