AuftragsverfolgungKontakt
Methyllaurat ≥99% | Avantor
Methyllaurat ≥99%
25 g
Methyllaurat ≥99%
Katalognr. A12492.14
CAS Nummer:  111-82-0
Methyllaurat ≥99%
Methyllaurat ≥99%
25 g
CAS Nummer:  111-82-0
Preis
243.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 111-82-0 Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2CH3 Formula Weight: 214.35 Flash Point: 125°(257°F) Refractive Index: 1.4325 Melting Point: 4-5° Boiling Point: 261-262° Beilstein Reference: 1767780 MDL No.: MFCD00008966
Synonyme:  Dodecylic acid methyl ester, Methyl dodecanoate, Lauric acid methyl ester, Dodecanoic acid methyl ester
  • CAS Nummer:111-82-0
  • Formel:C₁₃H₂₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008966
  • Molekulargewicht:214.35 g/mol
  • Siedepunkt:261…262 °C
  • Schmelzender Platingehalt:4…5 °C
  • Dichte:0,870
  • Blitz Pt:125 °C (257 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-911-3
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    25 g