AuftragsverfolgungKontakt
Stearinsäure ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Katalognr. A12244.22
Reizend
Stearinsäure ≥98%
Katalognr. A12244.22
CAS Nummer:  57-11-4
Stearinsäure ≥98%
Stearinsäure ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Nummer:  57-11-4
Preis
469.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 57-11-4 Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2H Formula Weight: 284.48 Flash Point: 196°(384°F) Physical Form: Flakes or powder Density: 0.941 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 69-72° Boiling Point: 232°/15mm Beilstein Reference: 608585 Merck Reference: 14,8804 MDL No.: MFCD00002752
A saturated fatty acid
Synonyme:  Octadecanoic acid, Octadecylic acid
  • CAS Nummer:57-11-4
  • Formel:C₁₈H₃₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002752
  • Molekulargewicht:284.48 g/mol
  • Merck-Index:14,8804
  • Siedepunkt:232 °C (15 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:69…72 °C
  • Dichte:0,941
  • Blitz Pt:196 °C (384 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-313-4
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g
Technische Daten