AuftragsverfolgungKontakt
Stearinsäure ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
  A12244.14
Stearinsäure ≥98%
  A12244.14
 :  57-11-4
Stearinsäure ≥98%
Stearinsäure ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
 :  57-11-4
SFr. 182.00
1 * 25 g
Purity: 98% CAS No.: 57-11-4 Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2H Formula Weight: 284.48 Flash Point: 196°(384°F) Physical Form: Flakes or powder Density: 0.941 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 69-72° Boiling Point: 232°/15mm Beilstein Reference: 608585 Merck Reference: 14,8804 MDL No.: MFCD00002752
A saturated fatty acid
 :  Octadecanoic acid, Octadecylic acid
  •  :57-11-4
  •  :C₁₈H₃₆O₂
  •  :MFCD00002752
  •  :284.48 g/mol
  •  :14,8804
  •  :232 °C (15 mmHg)
  •  :69…72 °C
  •  :0,941
  •  :196 °C (384 °F)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-313-4
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g