Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Methyldimethoxyacetat ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
  A12171.30
Methyldimethoxyacetat ≥97%
  A12171.30
 :  89-91-8
Methyldimethoxyacetat ≥97%
Methyldimethoxyacetat ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
 :  89-91-8
1 730.00 SFr.
1 * 250 g
Purity: 97+% CAS No.: 89-91-8 Molecular Formula: (CH3O)2CHCO2CH3 Formula Weight: 134.13 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4050 Boiling Point: 160-163° Beilstein Reference: 1757582 MDL No.: MFCD00008484
 :  Methyl 2,2-dimethoxyacetate
  •  :89-91-8
  •  :C₅H₁₀O₄
  •  :MFCD00008484
  •  :134.13 g/mol
  •  :160…163 °C
  •  :1,098
  •  :63 °C (145 °F)
  •  :Raumtemperatur
  •  :201-950-0
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g